Learn More
CMPF, TRC
Codice prodotto. 30133945
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133945 5 mg 5mg
30011781 10 mg 10mg
30009994 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133945 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC5950005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86879-39-2
Formula molecolare C12H16O5
Molecular Weight (g/mol) 240.25
Sinonimo 3-Carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropionic Acid, 3-Carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropanoic Acid, Propylurofuranic Acid, 2-(2-Carboxyethyl)-4-methyl-5-propylfuran-3-carboxylic Acid;
IUPAC Name 2-(2-carboxyethyl)-4-methyl-5-propyl-furan-3-carboxylic acid
SMILES CCCc1oc(CCC(=O)O)c(C(=O)O)c1C
Specifica
Materiale o nome chimico CMPF
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H16O5/c1-3-4-8-7(2)11(12(15)16)9(17-8)5-6-10(13)14/h3-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
Peso formulazione 240.0998
Percent Purity >95%