Learn More
CMTM2 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Codice prodotto. 16112047
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16112047 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16112047 Fornitore Abnova N. del fornitore H00146225T01.100uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Western Blotting
Specifica
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione CMTM2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni NM_144673
Peso molecolare 27.5
Intervallo di pH 6.8
Plasmide pCMV-CMTM2 full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-CMTM2 antibody (H00146225-B01) by western blotting
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 100UL CMTM2 293T Cell Transient Overexpression Lys
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol