Learn More
Electrothermal™ CMU Series Controlled Mantle
Codice prodotto. 15531620
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
1000 mL
Dimensioni (L x P x A):
175 x 175 x 150mm
220 x 220 x 170mm
Wattage:
100W
330w
380W
Peso (sistema metrico) di spedizione:
0.75kg
1.5kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Wattage Peso (sistema metrico) di spedizione Dimensione della confezione
15531620 100 mL 175 x 175 x 150mm 100W 0.75kg Pezzo
15541620 500 mL 220 x 220 x 170mm 330w 1.5kg Pezzo
15551620 1000 mL 220 x 220 x 170mm 380W 1.5kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15531620 Fornitore Electrothermal™ N. del fornitore 0301223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    498.00€
    429.69€ / pezzi 1
    Risparmia 68.31€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Used in chemistry to heat liquids in round bottom flasks. Electrothermal™ CMU Series Controlled Mantle includes a stainless steel grounded earth screen covering the element and is double-fused for added safety.
  • 'Burn off' procedure at the end of the manufacturing process enables use straight out of the box.
  • Includes grounded earth screen and double fuses
  • Automatically cut out to protect the user from electric shocks.
  • Round bottom flask capacity of between 50 to 5000mL
  • Element temperatures up to 450°C
  • Built-in energy regulator
  • Indicator lamps for power and heater operation
  • Replaceable insulated heater cartridge
  • An easy to clean powder coated aluminum outer casing
  • “Cool-to-the-touch” exterior
  • Non-skid feet and support rod bracket
  • Support rodes not included
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Dimensioni (L x P x A) 175 x 175 x 150mm
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Lunghezza (sistema metrico) 175 mm
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230V, 50/60Hz, 100W
Materiale Powder-coated aluminum
Wattage 100W
Peso (sistema metrico) di spedizione 0.75kg
Larghezza (sistema metrico) 175m
Temperatura (sistema metrico) 450°C
Frequenza 50/60 Hz