Learn More
Electrothermal™ CMUA Series Stirring/Heating Mantles
Codice prodotto. 15643727
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15643727 500 mL Pezzo
15583162 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15643727 Fornitore Electrothermal™ N. del fornitore 3601304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00€
    884.65€ / pezzi 1
    Risparmia 250.35€
    22% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Magnetic stirrer and heating mantle in one convenient unit
  • Optimized heat transfer
  • Flexible coiled heating element wraps the heater around round-bottom flask
  • Safe handling is ensured with cool to the touch exterior
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Profondità (sistema imperiale) 8.625 in.
Profondità (sistema metrico) 21.9075 cm
Diametro (sistema metrico) interno 106 mm
Da utilizzare con Flasks
Altezza (sistema imperiale) 6.75 in.
Altezza (sistema metrico) 17.145 cm
Lunghezza (sistema metrico) 21.9075 cm
Tensione 230 V
Product Type Stirring Heating Mantle
Temperatura (sistema metrico) 450°C
Amperaggio 2.5 A