missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CNBD2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30556705 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30556705 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30556705 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP347777

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

CNBD2 Polyclonal antibody specifically detects CNBD2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CNBD2
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, ELISA
Formulazione PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Alias gene chromosome 20 open reading frame 152, dJ954P9.1, hypothetical protein LOC140894, MGC138880
Specie ospite Rabbit
Immunogeno chromosome 20 open reading frame 152. (Uniprot# Q96M20)
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 140894
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.