Learn More
Cytiva Terreno CNBr-Activated Sepharose™
Codice prodotto. 11514905 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
15 g
Dimensione della confezione:
15g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11514905 15 g 15g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11514905 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17043001
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per accoppiare anticorpi o altre proteine grandi contenenti gruppi -NH2 con i terreni Sepharose. Il terreno CNBr-attivato Sepharose™ è un terreno preattivato ideale per applicazioni con affinità personalizzate.
  • Consente un accoppiamento rapido e spontaneo delle proteine, senza bisogno di un distanziatore intermedio
  • L'adesione multipoint comporta la produzione di un prodotto stabile a livello chimico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Metodo di accoppiamento del legante Proteina grande
Matrix Agarosio 4%
Dimensione particelle 90 μm
pH Da 2 a 11
Quantità 15 g
Content And Storage Da 2 ° a 8 °C
Da utilizzare con (applicazione) Per l'associazione di leganti contenenti gruppi amminici primari