Learn More
CNQX, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498887
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498887 5 mg 5mg
16493456 25 mg 25mg
16492417 50 mg 50mg
16486626 100 mg -
16406308 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16498887 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15066
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress CNQX (FG9065) is a potent and competitive AMPA/kainate receptor antagonist with IC50s of 0.3 μM and 1.5 μM, respectively. CNQX is a competitive non-NMDA receptor antagonist. CNQX blocks the expression of fear-potentiated startle in rats.
CNQX (FG9065) is a potent and competitive AMPA/kainate receptor antagonist with IC50s of 0.3 μM and 1.5 μM, respectively. CNQX is a competitive non-NMDA receptor antagonist. CNQX blocks the expression of fear-potentiated startle in rats.
Specifica
Materiale o nome chimico CNQX
Forma fisica Solid
CAS 115066-14-3
Colore Off-White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H4N4O4
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinonimo FG9065
Informazioni di solubilità DMSO : 20 mg/mL (86.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(NC2=CC([N+]([O-])=O)=C(C#N)C=C2N1)=O
Molecular Weight (g/mol) 232.15
Peso formulazione 232.15
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only