Learn More
CNR1 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Codice prodotto. 16123361
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16123361 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16123361 Fornitore Abnova N. del fornitore H00001268T01.100uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cell transient overexpression lysate for CNR1
This gene encodes one of two cannabinoid receptors. The cannabinoids, principally delta-9-tetrahydrocannabinol and synthetic analogs, are psychoactive ingredients of marijuana.
  • Cannabinoid receptor 1 (brain)
  • Transfected cell line: 293T
  • Plasmid: pCMV-CNR1 full-length
  • Host: Human
  • Theoretical molecular weight: 52.03kDa
  • Storage buffer: 1x sample buffer (50mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300mM 2-mercaptoethanol, 0.01% bromophenol blue)
Western Blotting
Specifica
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione CNR1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni NM_016083
Peso molecolare 52.03
Intervallo di pH 6.8
Plasmide pCMV-CNR1 full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-CNN2 antibody (H00001265-B01) by western blotting
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.