Learn More
CNT2 inhibitor-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16477427
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16477427 5 mg 5mg
16451007 50 mg 50mg
16444718 10 mg 10mg
16425546 100 mg 100mg
16423216 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16477427 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY112843
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress CNT2 inhibitor-1 is a potent concentrative nucleoside transporter 2 Inhibitor (CNT2), with an IC50 of 640 nM for hCNT2.
CNT2 inhibitor-1 is a potent concentrative nucleoside transporter 2 Inhibitor (CNT2), with an IC50 of 640 nM for hCNT2.
Specifica
Materiale o nome chimico CNT2 inhibitor-1
CAS 880155-70-4
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H24N6O4
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 75 mg/mL (167.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(NCC3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3)=NC5=C2N=CN=C5N)O1)O)O
Molecular Weight (g/mol) 448.47
Peso formulazione 448.47
Percent Purity 98.77%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only