Learn More
CNX-2006, MedChemExpress
Codice prodotto. 16475898
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16475898 10 mg 10mg
16462047 50 mg 50mg
16458537 5 mg 5mg
16406356 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16475898 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13897
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress CNX-2006 is a mutant-selective and irreversible EGFR inhibitor with an IC50 below 20 nM for EGFRT790M.
CNX-2006 is a mutant-selective and irreversible EGFR inhibitor with an IC50 below 20 nM for EGFRT790M.
Specifica
Materiale o nome chimico CNX-2006
CAS 1375465-09-0
Colore Gray
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H27F4N7O2
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 52 mg/mL (95.32 mM)
SMILES C=CC(NC1=CC=CC(NC2=NC(NC3=CC=C(NC4CN(CCF)C4)C=C3OC)=NC=C2C(F)(F)F)=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 545.53
Peso formulazione 545.53
Percent Purity 99.68%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only