Learn More
Thermo Scientific™ Adsorbente per CO2 + filtro sterile, 0.2μm
Save water system cartridge life by preventing CO2 from entering the water tank with the combination Thermo Scientific™ CO2 Adsorber + Sterile Filter.
Marca:  Thermo Scientific™ 06.5002
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.24480kg
Codice prodotto. 11337071
  • 337.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Save water system cartridge life by preventing CO2 from entering the water tank with the combination Thermo Scientific™ CO2 Adsorber + Sterile Filter.
Use with the Following Thermo Scientific™ Barnstead™ Water Systems:
  • LabTower™ EDI
  • Pacific™ RO
  • Pacific™ TII
  • Smart2Pure™ (12 System only)
Specifica
Specifica
Adsorbente per CO2 + filtro sterile, 0.2 µm
LabTower EDI, Pacific TII, Smart2Pure, Pacific RO