Learn More
Thermo Scientific™ Sistemi di backup CO2 e LN2 per congelatori a bassissime temperature
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
I sistemi di backup Thermo Scientific™ a CO2 e LN2 per i congelatori a bassissima temperatura, da utilizzare con i congelatori Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ e serie TS garantiscono una sicurezza ottimale per i campioni di importanza critica.
- LN2 backup system maintains temperature down to -80°C with liquid nitrogen
- CO2 backup system maintains temperature down to -67°C with CO2
Ordering Information:
Available as field- or factory-installed. Models for 300 box capacity models are standalone. Field-installed units must be installed by qualified professionals.
Specifica
Specifica
| Tipo | CO2 Backup, Factory Installed |
| Gamma di temperatura | -80°C |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | TSX Series, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE Series, Revco TDE Series |
| Capacità | Boxes (300) |