Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori resistenti a CO2
Codice prodotto. 15351105 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
CN, UE, UK
EU, UK, CN Plug
Include:
Agitatore resistente a CO2 con piattaforma universale e kit base di clip per beute
Agitatore, scatola di controllo, spine
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Include Dimensione della confezione
15351105 CN, UE, UK Agitatore resistente a CO2 con piattaforma universale e kit base di clip per beute Pezzo
15341105 EU, UK, CN Plug Agitatore, scatola di controllo, spine Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15351105 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 88881104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3610.00€
    2979.00€ / pezzi 1
    Risparmia 631.00€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Funzionamento affidabile e ininterrotto, ideale per mantenere vive e far crescere le cellule nell'ambiente di lavoro.
Funzionamento continuo e affidabile, ideale per mantenere vitali e attive le cellule nell’ambiente di lavoro con gli agitatori resistenti alla CO di Thermo Scientific™2 .
  • L’agitazione orbitale mediante un campo magnetico elimina la necessità di sostituire i nastri
  • Design a ingombro ridotto ideale per l’utilizzo in incubatori a CO2
  • I componenti meccanici presentano uno speciale trattamento protettivo dalla CO2 fino al 20% e da condizioni di umidità al 95%
  • La comoda scatola di controllo esterna con display a LED consente di effettuare regolazioni con facilità senza necessità di aprire lo sportello della camera
  • La dissipazione termica minima garantisce che le condizioni all'interno della camera CO2 rimangano invariate
  • Struttura in acciaio inox per la protezione da condizioni di gassificazione CO2 corrosive
  • Una vasta scelta di accessori per la maggior parte delle applicazioni
  • L'agitatore resistente alla CO22 può essere utilizzato al di fuori dell'incubatore a CO2 per il massimo valore
  • Scatola di controllo esterna per la massima facilità d'uso senza interferire con i campioni
Una vasta scelta di accessori disponibili per la maggior parte delle applicazioni:
  • Vasta gamma di clip per fiasche disponibile
  • Rack di provette fissi e regolabili
  • Supporto micropiastra a 96 pozzetti
  • Tappetini in gomma e adesivi
  • Kit base di clip per beute per la massima semplicità e flessibilità
Applicazioni:
  • Colture cellulari di mammiferi
  • Sospensioni batteriche
  • Colorazione e decolorazione
  • Procedure di lavaggio
  • Ibridizzazione
  • Studi di solubilità
  • Procedure di estrazione
Garanzia:
  • 2 anni. Garanzia limitata standard di Thermo Fisher Scientific. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web thermoscientific.com o contattare il rappresentante di vendita.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 0.75'' (19 mm)
Capacità portata carico (sistema metrico) 6kg
Accuratezza del controllo della velocità 1 giri/min
Intervallo di velocità Da 30 a 300 giri/min
Requisiti elettrici 100-240 V 50/60 Hz
Tensione 100/240 V
Temperature Range (Metric) 4°C to 60°C
Product Type Orbital Shaker
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 13 libbre
Certificazione/Conformità cCSAus, CE Mark, RoHS, WEEE
Tipo di spina CN, UE, UK
Frequenza 50/60 Hz
Dimensioni (L x P x A) 11.8 x 14.2 x 3.8'' (300 x 360 x 96 mm)
Peso (sistema imperiale) 29 libbre
Peso (sistema metrico) 13 kg
Tipo di unità di controllo Co2-Resistant
Modello Agitatore resistente a CO2
Display LED, velocità e tempo
Include Agitatore resistente a CO2 con piattaforma universale e kit base di clip per beute
Intervallo temporizzatore Da 0 a 99 ore 59 min. o in continuo