Learn More
Grant Instruments CO2 Resistant Tube Roller
Codice prodotto. 30274327
Change view
Click to view available options
Intervallo di velocità:
2 to 80 rpm
Unit Size:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Intervallo di velocità Unit Size
30274327 2 to 80 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30274327 Supplier Grant Instruments Supplier No. CTR6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00€
    1339.52€ / pezzi 1
    Risparmia 100.48€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
CO2 resistant tube roller allows users to place system inside a harsh CO2 incubator environment.
  • The CTR-6 is specifically designed for use in harsh environments such as high CO2 and humidity and provides reproducible results for cell culture growth.
  • Removable rollers makes the unit flexible and allows for performing various procedures and techniques with various cultivation vessels.
  • The specially designed remote controller allows for protection of electronics from CO2 incubator environment.
  • The CTR-6 incorporates a stepper motor with a guaranteed service life up to 10,000 hours.
  • It is also possible to stack up to 3 units, saving valuable bench space.
  • Speed control range of 5 to 80 rpm
  • Tilt angle of 4°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Angolo di rotazione 4°
Intervallo di velocità 2 to 80 rpm
Tensione 100/240 V
Capacità 3 kg
Product Type Tube Roller
Certificazione/Conformità CE
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Plastic
Profondità (sistema imperiale) 3.15 in.
Profondità (sistema metrico) 80 mm
Dimensioni (L x P x A) 310 x 262 x 80 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.15 in.
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 12.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 310 mm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 220 mm
Larghezza (sistema imperiale) 10.31 in.
Larghezza (sistema metrico) 262 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 8.8 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 4 kg
Peso (sistema metrico) 3 kg
Tipo di unità di controllo Wired Controller on Extension Lead
Modello TubeRoller
Da utilizzare con (apparecchiatura) CO2 Incubators
Intervallo di umidità Up to 80%
Include CTR-6 Base Unit and Controller
N. di posizioni 5
Quantità confezione 1 Ea.
Spaziatura 5 mm
Intervallo temporizzatore 1 to 96 hr.
Quantità 1 Ea.