Learn More
Aalborg™ CO2 Direct Flow Tube
Codice prodotto. 11882450
Cambia vista
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
1 L/min.
100 mL/min.
300 mL/min.
6 L/min.
Larghezza (sistema metrico):
65 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità di flusso dell'aria Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11882450 300 mL/min. 150 mm Pezzo
11882270 6 L/min. 65 mm Pezzo
11862250 1 L/min. 65 mm Pezzo
11842450 100 mL/min. 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11882450 Fornitore Aalborg™ N. del fornitore FT06214STVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.90€
    75.48€ / pezzi 1
    Risparmia 48.42€
    39% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-01-2027
Aalborg™ CO2 Direct Flow Tube completes a flowmeter, which is used in fluid systems to indicate the rate of flow of the fluid.
  • Direct reading tubes are straightforward.
  • The measurement scale on each of these tubes reads actual flow at standard conditions in a choice of English or Metric units.
  • Obtaining actual flow rates with these tubes requires the use of a reference scale flow correlation table.
  • Reference scale tubes are useful when measuring flow rates for gases other than air and/or for non-standard conditions.
Specifica
Tipo CO2 Direct Flow Tube
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Velocità di flusso dell'aria 300 mL/min.