Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori resistenti a CO2
Funzionamento affidabile e ininterrotto, ideale per mantenere vive e far crescere le cellule nell'ambiente di lavoro.
3310.00€ - 3500.00€
Specifica
Orbita | 0.75 pollici (19 mm) |
---|---|
Capacità portata carico (sistema metrico) | 6kg |
Intervallo di velocità | Da 30 a 300 gir/min |
Requisiti elettrici | 100-240 V 50/60 Hz |
Tensione | 100/240 V |
Codice del prodotto | Marca | Include | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15351105
|
Thermo Scientific™
88881104 |
Agitatore resistente a CO2 con piattaforma universale e kit base di clip per beute | CN, UE, UK |
3310.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15341105
|
Thermo Scientific™
88881102 |
Agitatore, scatola di controllo, spine | EU, UK, CN Plug |
3500.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Funzionamento continuo e affidabile, ideale per mantenere vitali e attive le cellule nell’ambiente di lavoro con gli agitatori resistenti alla CO di Thermo Scientific™2 .
- L’agitazione orbitale mediante un campo magnetico elimina la necessità di sostituire i nastri
- Design a ingombro ridotto ideale per l’utilizzo in incubatori a CO2
- I componenti meccanici presentano uno speciale trattamento protettivo dalla CO2 fino al 20% e da condizioni di umidità al 95%
- La comoda scatola di controllo esterna con display a LED consente di effettuare regolazioni con facilità senza necessità di aprire lo sportello della camera
- La dissipazione termica minima garantisce che le condizioni all'interno della camera CO2 rimangano invariate
- Struttura in acciaio inox per la protezione da condizioni di gassificazione CO2 corrosive
- Una vasta scelta di accessori per la maggior parte delle applicazioni
- L'agitatore resistente alla CO22 può essere utilizzato al di fuori dell'incubatore a CO2 per il massimo valore
- Scatola di controllo esterna per la massima facilità d'uso senza interferire con i campioni
Una vasta scelta di accessori disponibili per la maggior parte delle applicazioni:
- Vasta gamma di clip per fiasche disponibile
- Rack di provette fissi e regolabili
- Supporto micropiastra a 96 pozzetti
- Tappetini in gomma e adesivi
- Kit base di clip per beute per la massima semplicità e flessibilità
Applicazioni:
- Colture cellulari di mammiferi
- Sospensioni batteriche
- Colorazione e decolorazione
- Procedure di lavaggio
- Ibridizzazione
- Studi di solubilità
- Procedure di estrazione
- 2 anni. Garanzia limitata standard di Thermo Fisher Scientific. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web thermoscientific.com o contattare il rappresentante di vendita.
Specifica
0.75 pollici (19 mm) | |
Da 30 a 300 gir/min | |
100/240 V | |
13 libbre | |
50/60 Hz | |
29 libbre | |
Agitatore resistente alla CO2 | |
Da 0 a 99 ore 59 min. o in continuo |
6kg | |
100-240 V 50/60 Hz | |
Da 4° a 60 °C (funzionamento) | |
cCSAus, CE Mark, RoHS, WEEE | |
11.8 x 14.2 x 3.8 pollici (300 x 360 x 96 mm) | |
13 kg | |
LED, velocità e tempo |