Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori resistenti a CO2
Funzionamento affidabile e ininterrotto, ideale per mantenere vive e far crescere le cellule nell'ambiente di lavoro.
Marca:  Thermo Scientific™ 88881102
2895.70 EUR valido fino al 2024-03-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 17.23500kg
Codice prodotto. 15341105
  • 3500.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Funzionamento continuo e affidabile, ideale per mantenere vitali e attive le cellule nell’ambiente di lavoro con gli agitatori resistenti alla CO di Thermo Scientific™2 .
  • L’agitazione orbitale mediante un campo magnetico elimina la necessità di sostituire i nastri
  • Design a ingombro ridotto ideale per l’utilizzo in incubatori a CO2
  • I componenti meccanici presentano uno speciale trattamento protettivo dalla CO2  fino al 20% e da condizioni di umidità al 95%
  • La comoda scatola di controllo esterna con display a LED consente di effettuare regolazioni con facilità senza necessità di aprire lo sportello della camera
  • La dissipazione termica minima garantisce che le condizioni all'interno della camera CO2 rimangano invariate
  • Struttura in acciaio inox per la protezione da condizioni di gassificazione CO2 corrosive
  • Una vasta scelta di accessori per la maggior parte delle applicazioni
  • L'agitatore resistente alla CO22 può essere utilizzato al di fuori dell'incubatore a CO2 per il massimo valore
  • Scatola di controllo esterna per la massima facilità d'uso senza interferire con i campioni
Una vasta scelta di accessori disponibili per la maggior parte delle applicazioni:
  • Vasta gamma di clip per beuta disponibile
  • Rack di provette fissi e regolabili
  • 96Supporto per micropiastra a 96 pozzetti
  • Tappetini in gomma e adesivi
  • Kit base di clip per beute per la massima semplicità e flessibilità
Applicazioni:
  • Colture cellulari di mammiferi
  • Sospensioni batteriche
  • Colorazione e decolorazione
  • Procedure di lavaggio
  • Ibridizzazione
  • Studi di solubilità
  • Procedure di estrazione
Garanzia:
  • 2 anni. Garanzia limitata standard di Thermo Fisher Scientific. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web thermoscientific.com o contattare il rappresentante di vendita.
Specifica
Specifica
0.75 pollici (19 mm)
1 rpm
100-240 V 50/60 Hz
Da 4° a 60 °C (funzionamento)
13 libbre
EU, UK, CN Plug
50/60 Hz
29 libbre
Co2-Resistant
Agitatore resistente alla CO2
Agitatore, scatola di controllo, spine
6kg
Da 30 a 300 gir/min
100/240 V
Agitatori a scuotimento
cCSAus, CE Mark, RoHS, WEEE
39.2°F to 140°F
11.8 x 14.2 x 3.8 pollici (300 x 360 x 96 mm)
13 kg
Shaker, resistente a CO2
LED, velocità e tempo
Da 0 a 99 ore 59 min. o in continuo
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Servizi