Learn More
Standard CO2, 2 g/l
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11708465 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
Fiale 100
Dimensione della confezione:
100 fiale
Codice prodotto. 11708465
Marca: Reagecon SC022C
Packaged in individual 2mL ampules. Carbon Dioxide Standard, 2g/L, Reagecon™ is a 2g/L CO2 release agent used for calibration and control purposes with the M965D Carbon Dioxide Analyzer and in soft drink and brewery applications. Traceable to NIST.
Solution of 2g/L aqueous carbon dioxide packaged in individual 2mL sealed glass vials.
Specifica
Materiale o nome chimico Carbon Dioxide
Imballaggio 100 fiale
CAS 124-38-9, 7732-18-5
Pressione del vapore 23hPa at 20°C
Densità 1.00739g/cm3
Forma fisica Liquid
Formula molecolare CO2
Concentrazione 2 g/l
Colore Incolore
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Sinonimo Carbonic acid
Solubilità Miscible with water
InChI Key CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)=O
IUPAC Name carbon dioxide
Molecular Weight (g/mol) 44.009
PubChem CID 280
Quantità Fiale 100
ChEBI CHEBI:16526
Peso formulazione 44.01g/mol