missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CoA Synthase Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 15752671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15752671 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15752671 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA554743

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: ENDLEELALY QIQLLKDLRH TENEEDKVSS SSFRQRMLGN LLRPPYERPE LPTCLYVIGL TGISGSGKSS IAQRLKGLGA FVIDSDHLGH RAYAPGGPAY QPVVEAFGTD ILHKDGIINR KV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 87%, Rat - 84%.

Biosynthesis of coenzyme A (CoA) from pantothenic acid (vitamin B5) is an essential universal pathway in prokaryotes and eukaryotes. COASY is a bifunctional enzyme that catalyzes the 2 last steps in CoA synthesis. These activities are performed by 2 separate enzymes, phosphopantetheine adenylyltransferase and dephospho-CoA kinase, in prokaryotes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CoA Synthase
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.05 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gene COASY
N. accesso geni Q13057
Alias gene 1300003G02Rik; bifunctional coenzyme A synthase; bifunctional phosphopantetheine adenylyl transferase/dephospho CoA kinase; CoA synthase; Coasy; Coenzyme A synthase; Dephospho-CoA kinase; Dephospho-CoA pyrophosphorylase; Dephosphocoenzyme A kinase; DPCK; DPCOAK; NBIA6; NBP; nucleotide binding protein; Pantetheine-phosphate adenylyltransferase; Phosphopantetheine adenylyltransferase; phosphopantetheine adenylyltransferase / dephosphocoenzyme A kinase; POV-2; PPAT; PSEC0106; Ukr1
Simboli geni COASY
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant protein corresponding to Human CoA Synthase. Recombinant protein control fragment (Product #RP-93172).
Metodo di purificazione Antigen Affinity Chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 80347
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.