Learn More
Coagulation Factor XI Antibody (006), PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18600871 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18600871 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18600871 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP289239PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Coagulation Factor XI Monoclonal specifically detects Coagulation Factor XI in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Coagulation Factor XI
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 006
Coniugato PerCP
Diluizione ELISA
Formulazione PBS
Alias gene coagulation factor XI, EC 3.4.21, EC 3.4.21.27, FXIPlasma thromboplastin antecedent, MGC141891, PTA
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Coagulation Factor XI (Accession#: NP_000119.1; Met1-Val625).
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Prostate Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2160
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus