Learn More
Greiner Bio-One Coagulation Tubes with Sodium Citrate Solution
Codice prodotto. 13078692
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
3.5 mL
Colore chiusura:
Blue with Black Ring
Blue with White Ring
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore chiusura unitSize
13078692 2 mL Blue with White Ring pezzi 1200
15402550 3.5 mL Blue with Black Ring pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13078692 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 454322
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
For routine hemostasis testing
  • 13 x 75 mm tubes filled with buffered tri-sodium citrate solution
  • 3.2 % (0.109 mol/L) concentration
  • Mixing ratio is one part citrate to nine parts blood when tube is filled appropriately as indicated by fill mark on label
  • Clear as glass with equal or better performance
  • Molded to be virtually unbreakable, providing a better level of safety than glass
  • 18-month shelf life from date of manufacture
  • Blue nonscrew safety pull cap can be removed with a gentle pull
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sodium Citrate Blood Collection Tube
Additivo 3.2% Citrate Solution
Materiale PET
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Colore chiusura Blue with White Ring
Dimensioni provetta 13 x 75 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Blood tube Vacuette 3.2% buffered citrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric Acid Monohydrate