Learn More
Coal tar, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11399008
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11399008
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042488.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Coal tar is used for constructing roads, electricity generation and coking. It has been used as topical medical treatment for psoriasis and dandruff and is formulated as a soap or ointment. It is also used for other types of rashes (such as eczema, atopic dermatitis, chronic exudative dermatitis).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8007-45-2
Numero MDL MFCD00146482
Sinonimo Tar
Specifica
Materiale o nome chimico Coal tar
Odore Petroleum-like
Quantità 100 mL
Indice di Merck 14,2426
Informazioni di solubilità Not miscible or difficult to mix with water.
Forma fisica Viscous Liquid