Learn More
Buerkle™ Thread adapters LaboPlastBuerkle™ 3/4 in.
StopCock spigots, ball valves and other accessories can be connected to most commercially available containers, with the LaboPlast™ thread adapters.
8.05€ - 22.60€
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10030042
|
Buerkle™
0600-0120 |
3/4 in. Inflowing, 2 in. Mauser outflowing | Green/White |
19.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10451114
|
Buerkle™
0600-0094 |
3/4 in. Inflowing, 2 in. Tri-Sure™ outflowing | Green/White |
22.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10212302
|
Buerkle™
0600-0090 |
3/4 in. Captive Cap | Grey |
8.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10425382
|
Buerkle™
0600-0190 |
Fine thread 2 in. external; 3/4 in. internal | Green/White |
19.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- All adapters have a standard outer thread R 3/4 in.
Specifica
Adattatore Kautex |