Learn More
Uvex™ Coat 8838-Blue 65%PE-35%CO
Codice prodotto. 17206271 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
106/110
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
90/94
98/102
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
17206271 106/110 Pezzo
17216261 40/42 Pezzo
17226261 44/46 Pezzo
17236261 48/50 Pezzo
17246261 52/54 Pezzo
17256261 56/58 Pezzo
17266261 60/62 Pezzo
17276261 64/66 Pezzo
17286261 90/94 Pezzo
17296261 98/102 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 17206271 Fornitore Uvex™ N. del fornitore 8872124
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Blue coat with twill weave
  • Coat
  • Material: 65% polyester, 35% cotton,
  • 245 gsm - twill weave
  • Lapel collar
  • Concealed snap button placket
  • 1 outer breast pocket on left
  • 2 side pockets
  • Short side slits, straight cuffs, back length approx. 96 cm
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Size: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
  • Care: washable at 60°C, do not use chlorine, iron: II dots, dry clean: P, dryer: I dot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size 106/110
Sesso Men's
Materiale Cotton, Polyester
Colore Blue
Tipo di chiusura Press Studs
Monouso Reusable
Product Type General Purpose Jacket
Spessore 245 g/m²