Learn More
Heidolph™ Pallone ricevente rivestita
Codice prodotto. 10381532 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
3000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10381532 1000 mL Pezzo
10351442 100 mL Pezzo
10147701 250 mL Pezzo
10438781 500 ml Pezzo
10779562 3000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10381532 Fornitore Heidolph™ N. del fornitore 5148400002
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
For use with rotary evaporators
  • Con S 35/20
  • Con rivestimento in plastica trasparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Materiale Glass
Tipo Receiving Flask
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotary evaporators
Material (Coating) Transparent plastic
Centro numero giunti rastremati standard 35/20
Volume (sistema metrico) 1000 mL