Learn More
Heathrow Scientific™ Wire Universal Bottle Rack
Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators ProdottiDescrizione
- Rack in rete di acciaio con rivestimento epossidico, resistenti alle sostanze chimiche
- Suitable for Universal, McCartney, and Scintillation vials and low profile tubes up to 33mm dia.
- 2 x 6 format
- Mesh bottom support
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Blu |
| Capacità | Tubes (33 mm) |
| Materiale | Acciaio rivestito in resina epossidica |
| Posizioni | 12 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Provette e flaconi in vetro o in plastica a fondo conico, sferico o piatto |
| Quantità | 1 Each |
| Dimensioni (L x P x A) | 212 x 80 x 60mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 212 mm |
| Vedi altri risultati |