Learn More
Thermo Scientific™ ELISA Carbonate Coating Buffer
Codice prodotto. 10202633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10202633 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10202633 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore CB01100
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For use as a plate coating buffer for Invitrogen Antibody Pairs or when developing a sandwich ELISA.
  • ELISA Carbonate Coating Buffer is intended for use as a plate coating buffer for Invitrogen Antibody Pairs or when developing a sandwich ELISA.
  • The buffer is a 50 mM carbonate buffer, pH 9.4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Coating Buffer
Quantità 100 mL
Coniugato Enzyme Labeled
Forma Concentrate
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
Content And Storage Buffer. Store at RT.