Learn More
Cobalt Chromium Iron Nickel Molybdenum Manganese wire, 0.25mm (0.01 in.) dia., Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
10 m
Dimensione della confezione:
10m
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cobalt Chromium Iron Nickel Molybdenum Manganese wire |
| Nota nome | 0.25mm (0.01 in.) dia., Hard |
| Punto di fusione | 1450°C to 1460°C |
| Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso | Co:Cr:Fe:Ni:Mo:Mn; 40:20:15:15:7:2 wt% |
| Quantità | 10 m |
| Peso | ≈8.1g/5m |
| Forma | Wire |
| Numero MDL | MFCD18785637 |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cobalt Chromium Iron Nickel Molybdenum Manganese wire
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: Cobalt, Nickel