Learn More
Cobalt(II) 2-methoxyethoxide, 99% (metals basis), 5% w/v in 2-methoxyethanol
Codice prodotto. 11379597
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11379597 25 mL 25mL
11369597 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11379597 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041237.AC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 142600-61-1 | C6H14CoO4 | 209.107 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142600-61-1
Formula molecolare C6H14CoO4
Molecular Weight (g/mol) 209.107
Numero MDL MFCD00798554
InChI Key BFBNUELICQBJBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cobalt ii 2-methoxyethoxide
PubChem CID 131873636
IUPAC Name cobalt(2+);2-methoxyethanolate
SMILES COCC[O-].COCC[O-].[Co+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) 2-methoxyethoxide
Colore Brown
Densità 0.96 g/mL
Punti di ebollizione 124°C
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare Co(OCH2CH2OCH3)2
Quantità 25 mL
Numero UN UN1188
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 209.11
Percent Purity 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5% w/v in 2-methoxyethanol
Forma fisica Liquid