Learn More
Cobalt(Ii) Acetate Tetrahydrate, Reagent grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15621840 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15621840
Brand: Honeywell Research Chemicals 20839650G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6147-53-1
Formula molecolare C4H14CoO8
Molecular Weight (g/mol) 249.081
Numero MDL MFCD00149569
InChI Key ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
IUPAC Name cobalt(2+);diacetate;tetrahydrate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Tekniske data
Materiale o nome chimico Cobalt(Ii) Acetate Tetrahydrate
Punto di fusione 298°C
Quantità 50 g
Formula lineare (CH3COO)2Co · 4H2O
Numero UN UN3077
Beilstein 3731397
Peso formulazione 249.08g/mol
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystals
Densità 1.705g/cu.cm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.