Learn More
Cobalt(Ii) Acetate Tetrahydrate, Reagent grade, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Cobalt(Ii) Acetate Tetrahydrate |
| Punto di fusione | 298°C |
| Quantità | 50 g |
| Formula lineare | (CH3COO)2Co · 4H2O |
| Numero UN | UN3077 |
| Beilstein | 3731397 |
| Peso formulazione | 249.08g/mol |
| Grado | Reagent |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Aspetto | Crystals |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion