Learn More
Cobalt(II) Carbonate, Technical, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
100g, Plastic powder jar
Descrizione
100g, Plastic powder jar
Specifica
Specifica
| CAS | 513-79-1 |
| Colore | Red |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 100 g |
| Formula molecolare | CCoO3 |
| Numero MDL | 10940 |
| InChI Key | ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Co++].[O-]C([O-])=O |
| IUPAC Name | λ²-cobalt(2+) carbonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 118.94 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- COBALT(II) CARBONATE
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H360F-Può nuocere alla fertilità.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.