Learn More
Cobalt(II) chloride, 97%, anhydrous
Codice prodotto. 10677162 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10677162 5 g Glass Bottle 5g
10593761 100 g Flacone in plastica 100g
10656982 500 g Flacone in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10677162 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 214130050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7646-79-9 | Cl2Co | 129.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7646-79-9
Formula molecolare Cl2Co
Molecular Weight (g/mol) 129.83
Numero MDL MFCD00010938
InChI Key GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
IUPAC Name λ²-cobalt(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Specifica
Punti di ebollizione 1049.0°C
Materiale o nome chimico Cobalt(II) chloride
Punto di fusione 735.0°C
Nota nome 97%
Colore Blue
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Imballaggio Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 97%
Densità 3.35
Formula lineare CoCl2
Fieser 01,155; 06,127; 08,291; 10,101; 13,249; 14,99; 15,97
Indice di Merck 15, 2421
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Peso formulazione 129.84
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt(II) chloride, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.