Learn More
Cobalt(II) Chloride Anhydrous, Technical, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10020070 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
100g, Plastic powder jar
Codice prodotto. 10020070
Marca: Fisher Chemical C/6600/48
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punti di ebollizione 1049°C
Punto di fusione 735°C
CAS 7646-79-9
Colore Blue
pH 4.9
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Formula molecolare Cl2Co
Numero MDL 10938
InChI Key GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
IUPAC Name λ²-cobalt(2+) dichloride
Molecular Weight (g/mol) 129.83
Peso formulazione 129.84g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 40mmHg 770
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt(II) chloride, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.