Learn More
Cobalt(II) Chloride Solution, 5.95%, Red, Chem-Lab
Codice prodotto. 11927433
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 11927433
Marca: Chem-Lab CL07.1101.0100
Used as an indicator for water in desiccants. Cobalt(II) Chloride Solution, 5.95%, Red, Chem-Lab is an inorganic compound of cobalt and chlorine, supplied as a hexahydrate. Reagent according to Eur. Ph. 4 (2.2.2).
Cobalt(II) chloride hexahydrate is one of the most commonly used cobalt compounds in the lab. It is a red color at room temperature, but becomes blue at higher temperatures. Because of the ease of the hydration/dehydration reaction, and the resulting color change, cobalt chloride is used as an indicator for water in desiccants. Niche uses of cobalt chloride include its role in organic synthesis and electroplating objects with cobalt metal.
Specifica
Punto di fusione 0°C
CAS 7791-13-1
Colore Red
pH <1
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Formula molecolare Cl2CoH12O6
Numero MDL MFCD00149652
Sinonimo Cobalt dichloride
Informazioni di solubilità Soluble in Water
InChI Key GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
IUPAC Name λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
Molecular Weight (g/mol) 237.92
Peso formulazione 237.90g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5.95%
Odore Odorless
Densità 1.01g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalto(II) cloruro 5.95% soluzione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: cobalt chloride, hydrochloric acid