Learn More
Cobalt(II) Diacetate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cobalt(II) Diacetate |
| CAS | 71-48-7 |
| Formula molecolare | C4H6O4 .Co |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Acetic Acid Cobalt Salt, Bis(acetato)cobalt, Cobaltous Acetate, Cobaltous Diacetate, Cobalt Acetate |
| InChI Formula | InChI=1S/2C2H4O2.Co/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Co+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-] |
| IUPAC Name | cobalt(2+);diacetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 177.02 |
| Peso formulazione | 176.9598 |