Learn More
Cobalt(II) fluoride, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11328617
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11328617 2 g 2g
11338617 10 g 10g
15436135 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11328617 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 035740.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10026-17-2 | CoF2 | 96.93 g/mol
It is used as a catalyst to alloy metals and also used for optical deposition, of which it tremendously improves optical quality, in dental care.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-17-2
Formula molecolare CoF2
Molecular Weight (g/mol) 96.93
Numero MDL MFCD00010941
InChI Key YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cobalt ii fluoride, cobalt fluoride, cobalt difluoride, cobaltous fluoride, hsdb 236, cobalt fluoride pink, cobalt ii fluoride, powder, cobalt ii fluoride, anhydrous, cobalt ii fluoride, ultra dry
PubChem CID 24820
IUPAC Name difluorocobalt
SMILES F[Co]F
Specifica
Punti di ebollizione 1400°C
Materiale o nome chimico Cobalt(II) fluoride
Punto di fusione 1200°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2923
Indice di Merck 14,2440
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol and acetone.
Peso formulazione 96.93
Percent Purity 99.99%
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.46 g/mL