Learn More
Cobalt(II) iodide, anhydrous, 99.5% (metals basis)
Descrizione
Cobalt(II) iodide is used as a moisture and humidity indicator. It is also used as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 570°C (vac.) |
| Materiale o nome chimico | Cobalt(II) iodide |
| Punto di fusione | 515°C (vac.) |
| Nota nome | Anhydrous |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 25 g |
| Odore | Odorless |
| Sensibilità | Hygroscopic; Light sensitive |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Indice di Merck | 14,2443 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Cobalt(II) iodide, anhydrous
- Attenzione
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Cobalt iodide