Learn More
Cobalt(II) isopropoxide
Codice prodotto. 11359987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11359987 5 g 5g
11349987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11359987 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042810.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 60406-95-3 | C6H14CoO2 | 177.109 g/mol
Cobalt(II) isopropoxide is used in display & imaging, catalysis & synthesis and ferroelectric metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60406-95-3
Formula molecolare C6H14CoO2
Molecular Weight (g/mol) 177.109
Numero MDL MFCD00799075
InChI Key VBXHMSMVQZJJLD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cobalt ii isopropoxide, cobalt isopropoxide, acmc-20alem, cobalt ii diisopropoxide, cobalt 2+ dipropan-2-olate, 2-propanol, cobalt 2+ salt
PubChem CID 18517386
IUPAC Name cobalt(2+);propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Co+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt (II) isopropoxide
Imballaggio Fiala
Quantità 5 g
Numero UN UN3181
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità It reacts with water.
Peso formulazione 178.11
Forma fisica Powder