Learn More
Cobalt(II) nitrate hexahydrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10484525 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10484525 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
10461641 100 g Flacone in plastica 100g
10246560 500 g Flacone in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10484525 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 219210025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10026-22-9 | CoH12N2O12 | 291.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-22-9
Formula molecolare CoH12N2O12
Molecular Weight (g/mol) 291.03
Numero MDL MFCD00149647
InChI Key QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
IUPAC Name λ²-cobalt(2+) hexahydrate dinitrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Punto di fusione 55.0°C
Nota nome p.a.
Colore Brown to Red
Forma fisica Crystalline Powder or Chips
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Complexometry)
Formula lineare Co(NO3)2·6H2O
Indice di Merck 15, 2428
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1340g/L. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone, soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 291.02
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.88
Densità 1.8800g/mL