Learn More
Cobalt(II) nitrate hexahydrate, 99%, pure
Codice prodotto. 10388010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10388010 100 g Flacone in plastica 100g
10042620 500 g Flacone in plastica 500g
10567183 1 kg Flacone in plastica 1kg
10318663 5 kg Flacone in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10388010 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 213091000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10026-22-9 | CoH12N2O12 | 291.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-22-9
Formula molecolare CoH12N2O12
Molecular Weight (g/mol) 291.03
Numero MDL MFCD00149647
InChI Key QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Punto di fusione 55.0°C
Nota nome 99%
Colore Brown-Red to Pink
Forma fisica Adhering Crystalline Powder
Quantità 100 g
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.88
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Densità 1.8800g/mL
Formula lineare Co(NO3)2·6H2O
Indice di Merck 15, 2428
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1340g/L. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone, soluble in most common organic solvents
IUPAC Name λ²-cobalt(2+) hexahydrate dinitrate
Peso formulazione 291.02
Percent Purity 99%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.