Learn More
Cobalt(II) Sulfate, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10773981 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10773981 500 g 500g
10763981 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10773981 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/6840/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 10026-24-1
Formula molecolare CoH14O11S
Molecular Weight (g/mol) 281.09
Numero MDL MFCD00149658
InChI Key MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name λ²-cobalt(2+) heptahydrate sulfate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 98°C
Colore Brown-Red
pH 4 to 5
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 281.09g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica