Learn More
Cobalt(II) sulfate heptahydrate, 99+%, extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cobalt(II) sulfate heptahydrate |
| Punto di fusione | 98.0°C |
| Nota nome | 99+% |
| Colore | Red to Brown |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 100 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Complexometry) |
| Formula lineare | CoSO4·7H2O |
| Indice di Merck | 15,2432 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 362g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol and ethanol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Cobalt(II) sulfate heptahydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H360F-Può nuocere alla fertilità.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) sulfate heptahydrate, Cobaltsulfate