Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cobalt(Ii) Sulfate Heptahydrate |
| CAS | 10026-24-1 |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | CoH14O11S |
| Formula lineare | CoSO4 · 7H2O |
| Numero MDL | MFCD00149658 |
| Numero UN | 3077 |
| Sinonimo | cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o |
| InChI Key | MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Vedi altri risultati |