Learn More
Cobalt(II) sulfate heptahydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11330959
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11330959 25 g 25g
11310959 5 g 5g
11320959 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11330959 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010696.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10026-24-1 | CoH14O11S | 281.09 g/mol
Cobalt(II) sulfate heptahydrate is used in the preparation of pigments and other cobalt salts. It is used in storage batteries and electroplating baths, sympathetic inks, and as an additive to soils and animal feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-24-1
Formula molecolare CoH14O11S
Molecular Weight (g/mol) 281.09
Numero MDL MFCD00149658
InChI Key MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
PubChem CID 61444
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Colore Red
pH 4
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 25 g
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Densità 2.03 g/mL
Formula lineare CoSO4·7H2O
Numero UN UN3077
Indice di Merck 14,2448
Informazioni di solubilità Soluble in water.
IUPAC Name cobalt(2+);sulfate;heptahydrate
Peso formulazione 281.10 (154.99 Anhydrous)
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..