Learn More
Cobalt(III) fluoride, 99%
Codice prodotto. 11367157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367157 100 g 100g
11357157 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11367157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011490.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10026-18-3 | CoF3
Cobalt(III) fluoride is a powerful fluorinating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-18-3
Formula molecolare CoF3
Numero MDL MFCD00010942
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt(III) fluoride
Colore Brown
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 115.93
Odore Acrid
Sensibilità Moisture sensitive
Aspetto Light brown powder
Densità 3.88 g/cm3