Learn More
Cobalt nanopowder, APS 25-30nm, 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. 15457185
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15457185 5 g 5g
15467185 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15457185 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 046347.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-48-4
Formula molecolare Co
Molecular Weight (g/mol) 58.93
Numero MDL MFCD00010935
InChI Key GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC Name cobalt
SMILES [Co]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt nanopowder
Quantità 5 g
Odore Odorless
Dimensione particelle APS 25 to 30nm, Co3O4 layer ≈2nm
Forma Powder
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3089
Percent Purity 99.8%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalt nanopowder
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt nanopowder