Learn More
Cobalt Nitrate Hexahydrate, TRC
Codice prodotto. 30136412
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136412 2.5 g 2.50g
30010394 500 mg 500mg
30008975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136412 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC1002672.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-22-9
Formula molecolare Co(NO3)2 . 6H2O
Molecular Weight (g/mol) 291.04
Sinonimo Cobalt(2+) Dinitrate Hexahydrate, Cobalt(2+) Nitrate Hexahydrate, Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate, Cobaltous Dinitrate Hexahydrate, Cobaltous Nitrate Hexahydrate;
IUPAC Name cobalt(2+);dinitrate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt Nitrate Hexahydrate
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Peso formulazione 290.9722