Learn More
Cobalt phthalocyanine, MedChemExpress
Product Code. 16471749
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16471749 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16471749 Supplier Medchem Express Supplier No. HY18761
 Restricted Item
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Cobalt phthalocyanine is a catalyst of redox reaction, catalyzes aerobic regenerations of aldehydes and ketones from aldoximes and ketoximes has been developed.
Cobalt phthalocyanine is a catalyst of redox reaction, catalyzes aerobic regenerations of aldehydes and ketones from aldoximes and ketoximes has been developed.
Specifications
Chemical Name or Material Cobalt phthalocyanine
CAS 3317-67-7
Color Pale Purple
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C32H16CoN8
Quantity 1 g
Synonym Cobalt(II) phthalocyanine Cobaltous phthalocyanine Phthalocyanine cobalt complex
Solubility Information DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES [N-]12[Co+2]34[N-]5C6=NC(C7=CC=CC=C87)=[N]3C8=NC1=C(C=CC=C9)C9=C2N=C%10[N]4=C(C%11=CC=CC=C%10%11)N=C5C%12=CC=CC=C6%12
Molecular Weight (g/mol) 571.46
Formula Weight 571.46
Grade Research
Physical Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.