Learn More
Cobalt rod, 12.5mm (0.492in) dia, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. 15455895
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mm
Dimensione della confezione:
25mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15455895 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15455895 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 000081.DH
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt rod
Nota nome 12.5mm (0.492 in.) dia.
CAS 7440-48-4
Quantità 25 mm
Odore Odorless
Peso ≈10.9g/cm
Forma Rod
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare Co
Numero MDL MFCD00010935
Sinonimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
InChI Key GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Co]
IUPAC Name cobalt
Molecular Weight (g/mol) 58.93
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
Percent Purity 99.95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cobalto
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..