Learn More
Cobalt rod, 5mm (0.2in) dia, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. 11344678
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
150mm
50mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11344678 150 mm 150mm
11334678 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11344678 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043032.DO
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-48-4
Formula molecolare Co
Molecular Weight (g/mol) 58.93
Numero MDL MFCD00010935
InChI Key GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
PubChem CID 104730
ChEBI CHEBI:27638
IUPAC Name cobalt
SMILES [Co]
Specifica
Materiale o nome chimico Cobalt rod
Nota nome 5mm (0.2 in.) dia.
Quantità 150 mm
Odore Odorless
Peso ≈1.75g/cm
Forma Rod
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.95%